Stampa…
4-Ammino-3-fluorofenolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-hydroxyaniline
458310010 458310050
ACRO458310010EA 83.2 EUR
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Ammino-3-fluorofenolo 98%
4-Ammino-3-fluorofenolo
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,12 g/mol
Punto di fusione: 137…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00077452
CAS Number: 399-95-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %