Stampa…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
458130250 458130050 458131000
ACRO458130250EA 117 EUR
ACRO458130250 ACRO458130050 ACRO458131000
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 247,09 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017169
CAS Number: 2675-79-8
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %