Stampa…
Gabapentin
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
458020010 458020050 458020250
ACRO458020010EA 32.3 EUR
ACRO458020010 ACRO458020050 ACRO458020250
Gabapentin
Gabapentin
Formula: C₉H₁₇NO₂
Punto di fusione: 166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865286
CAS Number: 60142-96-3
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %