Stampa…
Finasteride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
458000010 458000050
ACRO458000010EA 155 EUR
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasteride 98%
Finasteride
Formula: C₂₃H₃₆N₂O₂
Punto di fusione: 252…254 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869737
CAS Number: 98319-26-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %