Stampa…
Aripiprazole
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
457990010 457990050
ACRO457990010EA 67.9 EUR
ACRO457990010 ACRO457990050
Aripiprazole
Aripiprazole
Formula: C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 448,39 g/mol
Punto di fusione: 149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00892072
CAS Number: 129722-12-9
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 149 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %