Stampa…
Coenzyme Q10 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Ubiquinone 10, Ubidecarenone
457950010 457950050 457950250
ACRO457950010EA 51.4 EUR
ACRO457950010 ACRO457950050 ACRO457950250
Coenzyme Q10 98%
Coenzyme Q10
Formula: C₅₉H₉₀O₄
Peso molecolare: 863,37 g/mol
Punto di fusione: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00042919
CAS Number: 303-98-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥162 (275 nm, EtOH)