Stampa…
Antralina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8,9-Trihydroxyanthracene, 1,8,9-Anthracenetriol, DIT, Dithranol, Anthranol, 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one
457770010 457770050 457770250
ACRO457770010EA 25.6 EUR
ACRO457770010 ACRO457770050 ACRO457770250
Antralina 97%
Antralina
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Peso molecolare: 226,23 g/mol
Punto di fusione: 178…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053409
CAS Number: 1143-38-0
Visualizza i codici
Appearance Yellow to red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %