Stampa…
Iodio, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
457760010 457760500 457762500
ACRO457760010EA 221 EUR
ACRO457760010 ACRO457760500 ACRO457762500
Iodio, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Iodio
Formula: I₂
Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
UN: 3495
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Greyish-violet Brittle plates or crystals with metallic sheen
Titration Iodometric 99.8 to 100.5 %
Non-volatile matter ≤0.05 %
Chloride and Bromide ≤250 ppm