Stampa…
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Diethylboryl)pyridine
457750250 457750050
ACRO457750250EA 221 EUR
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formula: C₉H₁₄BN
Peso molecolare: 147,03 g/mol
Punto di fusione: 149…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012348
CAS Number: 89878-14-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %