Stampa…
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 145 EUR
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formula: C₁₄H₁₀F₆N₂
Peso molecolare: 320,24 g/mol
Punto di fusione: 183…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190155
CAS Number: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %