Stampa…
Proadifen hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Proadifen HCl
457880010 457880050
ACRO457880010EA 199 EUR
ACRO457880010 ACRO457880050
Proadifen hydrochloride 95%
Proadifen hydrochloride
Formula: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Peso molecolare: 389,964 g/mol
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00055151
CAS Number: 62-68-0
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 123 °C
TLC ≥94 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %