Stampa…
4-Nitro-o-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 60.9 EUR
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210697
CAS Number: 1975-51-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %