Stampa…
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
457490010 457490050
ACRO457490010EA 48.9 EUR
ACRO457490010 ACRO457490050
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
2,3-Diaminobenzoic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 232…234,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137818
CAS Number: 603-81-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %