Stampa…

Acido 5-metilesanoico 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

Synonyms: 5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid

457410050 457410250 457411000
ACRO457410050EA 31 EUR
ACRO457410050 ACRO457410250 ACRO457411000
Acido 5-metilesanoico 98%
Acido 5-metilesanoico
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 121 °C (30 mmHg)
Densità: 0,905 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036494
CAS Number: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR