Stampa…
Decyl decanoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 37.5 EUR
ACRO457110250 ACRO457115000
Decyl decanoate 98%
Decyl decanoate
Formula: C₂₀H₄₀O₂
Peso molecolare: 312.5304 g/mol
Punto di ebollizione: 174 °C (2 mmHg)
Densità: 0.859 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059280
CAS Number: 1654-86-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %