Stampa…
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol
457010010 457010050
ACRO457010010EA 89.5 EUR
ACRO457010010 ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Formula: C₁₈H₁₂O₆
Peso molecolare: 324,29 g/mol
Punto di fusione: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321170
CAS Number: 4877-80-9
Visualizza i codici
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure