Stampa…
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
456900010 456900050 456902500
ACRO456900010EA 175 EUR
ACRO456900010 ACRO456900050 ACRO456902500
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 95%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formula: C₁₀H₁₀F₃IO
Peso molecolare: 330,09 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10567056
CAS Number: 887144-97-0
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 79 °C
HPLC ≥94 %