Stampa…
Gemcitabine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
456890010 456890050
ACRO456890010EA 98.2 EUR
ACRO456890010 ACRO456890050
Gemcitabine 98%
Gemcitabine
Formula: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Peso molecolare: 263,2 g/mol
Punto di fusione: 292 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869720
CAS Number: 95058-81-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %