Acido acetico 80% ≥80% (v/v) in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
Formula:
H₃CCOOH Peso molecolare: 60.05 g/mol Punto di ebollizione: 118 Punto di fusione: 17 Flash Pt: >60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS Number: 64-19-7 UN: 2790 ADR: 8 II |
|
Appearance | Clear colorless Solution |
Density | 1.067 to 1.071 kg/l |
Titration with NaOH | 79.0 to 81.0 % v/v |