Stampa…
Acido acetico 25% in water
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
456850050 456850250
ACRO456850050EA 45.7 EUR
ACRO456850050 ACRO456850250
Acido acetico 25% in water
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Punto di ebollizione: 103 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %