Stampa…
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
456780010 456780050
ACRO456780010EA 50.6 EUR
ACRO456780010 ACRO456780050
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
Peso molecolare: 137,6100 g/mol
Punto di fusione: 126…128,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18382515
CAS Number: 953780-78-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O