Stampa…
5-Bromo-1H-indazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
456740050 456740250
ACRO456740050EA 78.9 EUR
ACRO456740050 ACRO456740250
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Punto di fusione: 123…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00839493
CAS Number: 53857-57-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %