Stampa…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine
456730050 456730250
ACRO456730050EA 40.4 EUR
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₇N₃
Peso molecolare: 97,12 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C (,5 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466340
CAS Number: 1904-31-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %