Stampa…
Trimethylsilanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
458570050 458570250 458571000
ACRO458570050EA 46.5 EUR
ACRO458570050 ACRO458570250 ACRO458571000
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formula: C₃H₁₀OSi
Peso molecolare: 90.20 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0.814 g/cm³
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02751657
CAS Number: 1066-40-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %