Stampa…
2-Chlorothiazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 33.7 EUR
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Chlorothiazole 97%
2-Chlorothiazole
Formula: C₃H₂ClNS
Peso molecolare: 119,57 g/mol
Punto di ebollizione: 145…146 °C (760 mmHg)
Densità: 1,378 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210701
CAS Number: 3034-52-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %