Stampa…
Copper(II) pyrithione
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Copper Omadine, Bis(1-Hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)copper
457210010 457210050
ACRO457210010EA 91.9 EUR
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Formula: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
Peso molecolare: 315,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02660770
CAS Number: 14915-37-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %