Stampa…
Salbutamol sulphate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
456460010 456460050
ACRO456460010EA 82.5 EUR
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Formula: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Punto di fusione: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055200
CAS Number: 51022-70-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %