1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Punto di fusione: 168…172 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22377802 CAS Number: 119752-83-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C |
Assay | ≥96.0 % |