Stampa…
Cipermetrina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 134 EUR
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cipermetrina 98%
Cipermetrina
Formula: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Peso molecolare: 416,3 g/mol
Densità: 1,12 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055328
CAS Number: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)