Stampa…
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Forchlorfenuron
456290010 456290050 456290250
ACRO456290010EA 34.7 EUR
ACRO456290010 ACRO456290050 ACRO456290250
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Formula: C₁₂H₁₀ClN₃O
Peso molecolare: 247,68 g/mol
Punto di fusione: 165…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059898
CAS Number: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %