Stampa…
Prilocaine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
456220010 456220050
ACRO456220010EA 82.6 EUR
ACRO456220010 ACRO456220050
Prilocaine 98%
Prilocaine
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
Peso molecolare: 220,31 g/mol
Punto di fusione: 36…38,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048681
CAS Number: 721-50-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 39 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %