Stampa…
Mirtazapine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
456170010 456170050
ACRO456170010EA 285 EUR
ACRO456170010 ACRO456170050
Mirtazapine 98%
Mirtazapine
Formula: C₁₇H₁₉N₃
Peso molecolare: 265,36 g/mol
Punto di fusione: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865427
CAS Number: 85650-52-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %