Stampa…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
457350010 457350050
ACRO457350010EA 197 EUR
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Punto di fusione: 229…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06011090
CAS Number: 2510-37-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %