Oleanolic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
456120050
456120250
ACRO456120050EA
71.4
EUR
ACRO456120050
ACRO456120250
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Formula:
C₃₀H₄₈O₃ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064914 CAS Number: 508-02-1 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...