Stampa…
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
456080010 456080050
ACRO456080010EA 141 EUR
ACRO456080010 ACRO456080050
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formula: C₁₂H₆N₂O₂
Punto di fusione: 257…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014473
CAS Number: 27318-90-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥96.0 %