Stampa…
1,4-Cineole 85%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
456060250 456061000
ACRO456060250EA 34.5 EUR
ACRO456060250 ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154.25 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C (21hPa)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0.887 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209502
CAS Number: 470-67-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %