Stampa…
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010 456030050
ACRO456030010EA 184 EUR
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Formula: C₅H₉N₃
Peso molecolare: 111,15 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (8 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03419808
CAS Number: 863548-52-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %