Stampa…
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
455750010 455750050
ACRO455750010EA 119 EUR
ACRO455750010 ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Formula: C₇H₈O₃S
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00127516
CAS Number: 27489-33-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥97.5 %