4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
455730050
455730250
ACRO455730050EA
42.8
EUR
ACRO455730050
ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Peso molecolare: 214,22 g/mol Punto di fusione: 164…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053304 CAS Number: 2444-19-1 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 162 to 166 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |