Stampa…
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
455660010 455660050
ACRO455660010EA 0 EUR
ACRO455660010 ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di fusione: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782103
CAS Number: 766-55-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light grey Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %