Stampa…
4-Cyano-1-butyne 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
455590010 455590050
ACRO455590010EA 35.4 EUR
ACRO455590010 ACRO455590050
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formula: C₅H₅N
Punto di ebollizione: 79 °C (39 mmHg)
Densità: 0,9063 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041563
CAS Number: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %