Stampa…
6-(Hydroxymethyl)indole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1H-Indol-6-yl)methanol
455540010 455542500
ACRO455540010EA 261 EUR
ACRO455540010 ACRO455542500
6-(Hydroxymethyl)indole 97%
6-(Hydroxymethyl)indole
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,1739 g/mol
Punto di fusione: 45…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179595
CAS Number: 1075-26-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 67 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %