Amfotericina B 85%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
Formula:
C₄₇H₇₃NO₁₇ Peso molecolare: 924,08 g/mol Punto di fusione: >170 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00877763 CAS Number: 1397-89-3 |
Appearance | Yellow to orange Powder |
UV spectrum | Complies |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥80 % |