Stampa…
Fluconazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
455480010 455480050 455480250
ACRO455480010EA 97.4 EUR
ACRO455480010 ACRO455480050 ACRO455480250
Fluconazole 98%
Fluconazole
Formula: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Peso molecolare: 306,28 g/mol
Punto di fusione: 137…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274549
CAS Number: 86386-73-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %