Clotrimazole
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
455460050
455460250
455461000
ACRO455460050EA
68
EUR
ACRO455460050
ACRO455460250
ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Formula:
C₂₂H₁₇ClN₂ Peso molecolare: 344,84 g/mol Punto di fusione: 141…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00057220 CAS Number: 23593-75-1 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 142 to 152 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |