Stampa…
Aztreonam
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulpho-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropionic Acid, 2-((((Z)-1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic acid
455410010 455410050
ACRO455410010EA 0 EUR
ACRO455410010 ACRO455410050
Aztreonam
Aztreonam
Formula: C₁₃H₁₇N₅O₈S₂
Peso molecolare: 435,43 g/mol
Punto di fusione: 227 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00072145
CAS Number: 78110-38-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥90 %
Residue after ignition ≤0.1 %