Stampa…
Tazobactam sodium
Fornitore: Thermo Scientific
455370010 455372500
ACRO455370010EA 232 EUR
ACRO455370010 ACRO455372500
Tazobactam sodium
Tazobactam sodium
Formula: C₁₀H₁₁N₄NaO₅S
Punto di fusione: 140…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00917472
CAS Number: 89785-84-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥88 %