Stampa…
Carbenicillina sale disodico 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
455360010 455360050
ACRO455360010EA 122 EUR
ACRO455360010 ACRO455360050
Carbenicillina sale disodico 90%
Carbenicillin disodium salt
Formula: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Punto di ebollizione: 738 °C
Punto di fusione: >200 °C
Flash Pt: 400 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077683
CAS Number: 4800-94-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Solubility (5 % in water) Clear to light yellow
HPLC ≥88 %