Stampa…
Streptomicina solfato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
455340050 455340250 455341000
ACRO455340050EA 30 EUR
ACRO455340050 ACRO455340250 ACRO455341000
Streptomicina solfato
Streptomycin sulphate
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037023
CAS Number: 3810-74-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Loss on drying ≤7 %
Sulfate (SO4) 18.0 to 21.5