Stampa…
Imipenem monohydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
455320010 455322500
ACRO455320010EA 618 EUR
ACRO455320010 ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₄S
Peso molecolare: 317.36 g/mol
Punto di fusione: 193…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09753321
CAS Number: 74431-23-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 8 %
HPLC ≥97.5 %